Läs mer
1-Bromoeikosan, TRC
Produktkod. 30335295
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30335295 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30335295 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6788382.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromoeicosane
CAS 4276-49-7
Molekylformel C20H41Br
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1-Bromoicosane, 1-Ecosyl Bromide, Eicosyl Bromide, NSC 87634, n-Eicosyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C20H41Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h2-20H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
IUPAC-namn 1-bromoikosan
Molekylvikt (g/mol) 361.44
Formel vikt 360.2392