Läs mer
(±)-(1-Bromoethyl-2,2,2-d3)benzene, CDN
Produktkod. 30325192
Change view
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30325192 0.5 g 0.5g
30312043 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30325192 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND61340.5G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Bromoethyl)benzene-D3 (ethyl-2,2,2-D3)
CAS 23088-42-8
Molekylformel C8 D3 H6 Br
Kvantitet 0.5 g
Synonym Benzene, (1-bromoethyl-2,2,2-d3)- (8 CI, 9 CI, ACI), (1-Bromoethyl-2,2,2-d3)benzene (ACI), (1-Bromoethyl)benzene-D3 (ethyl-2,2,2-D3)
InChI formel InChI=1 S/C8H9Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7 H,1H3/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C(Br)c1ccccc1
IUPAC-namn (1-bromo-2,2,2-trideuterioethyl)benzene
Molekylvikt (g/mol) 188.0796
Formel vikt 187.0076 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.