missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Bromoethyl Acetate (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromoethyl Acetate |
| CAS | 40258-78-4 |
| Molekylformel | C4H7BrO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (RS)-1-Acetoxyethyl Bromide, 1-Acetoxyethyl Bromide, 1-Bromoethyl Acetate, alpha-Bromoethyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(5)7-4(2)6/h3H,1-2H3 |
| LEDER | CC(Br)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-bromoethyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 167 |
| Formel vikt | 165.9629 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?