Läs mer
(1-Bromoetyl)bensen, 97 %
Produktkod. 10753534 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10753534 100 g Glasflaska 100g
10625872 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10753534 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 218391000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 585-71-7 | C8H9Br | 185,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 585-71-7
Molekylformel C8H9Br
Molekylvikt (g/mol) 185.06
MDL-nummer MFCD00000139
InChI-nyckel CRRUGYDDEMGVDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromoethyl benzene, 1-phenylethyl bromide, benzene, 1-bromoethyl, 1-bromo-1-phenylethane, 1-phenethyl bromide, 1-phenyl-1-bromoethane, alpha-phenylethyl bromide, alpha-methylbenzyl bromide, alpha-phenethyl bromide, alpha-bromoethyl benzene
PubChem CID 11454
IUPAC-namn 1-brometylbensen
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Bromoethyl)benzene
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun till gul
Densitet 1.3500g/mL, 1.35
Kokpunkt 94,0 °C (16,0 mmHg)
Flampunkt 81 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH(CH3)Br
Brytningsindex 1,5593 till 1,5613
Kvantitet 100 g
Beilstein 05, 355
Formel vikt 185.06
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.