Läs mer
(1-Bromoethyl)benzene, 97%
Produktkod. 11412868
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412868 25 g 25g
11422868 100 g 100g
11432868 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412868 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16839.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 585-71-7 | C8H9Br | 185.064 g/mol
(1-Brometyl)bensen har använts vid kontrollerad radikalpolymerisation av styren, vid asymmetrisk förestring av bensoesyra i närvaro av en kiral cyklisk guanidin och som initiator i syntesen av bromterminerad polyp-metoxistyren och polystyren via atomöverföringsradikalpolymerisation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(1-Brometyl)bensen har använts vid kontrollerad radikalpolymerisation av styren, vid asymmetrisk förestring av bensoesyra i närvaro av en kiral cyklisk guanidin och som initiator i syntesen av bromterminerad polyp-metoxistyren och polystyren via atomöverföringsradikalpolymerisation.
Löslighet Löslig i
alkohol, eter och bensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara inte tillsammans med starkt basiska och oxiderande material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 585-71-7
Molekylformel C8H9Br
Molekylvikt (g/mol) 185.064
MDL-nummer MFCD00000139
InChI-nyckel CRRUGYDDEMGVDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromoethyl benzene, 1-phenylethyl bromide, benzene, 1-bromoethyl, 1-bromo-1-phenylethane, 1-phenethyl bromide, 1-phenyl-1-bromoethane, alpha-phenylethyl bromide, alpha-methylbenzyl bromide, alpha-phenethyl bromide, alpha-bromoethyl benzene
PubChem CID 11454
IUPAC-namn 1-brometylbensen
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Bromoethyl)benzene
Smältpunkt -65°C
Densitet 1.356
Kokpunkt 200°C
Flampunkt 81°C (177°F)
Brytningsindex 1.56
Kvantitet 25 g
Beilstein 507210
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,ether,and benzene.
Formel vikt 185.06
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.