Läs mer
(1-Bromoetyl)bensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-Bromoethyl)benzene |
| CAS | 585-71-7 |
| Molekylformel | C8H9Br |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzene, (1-bromoethyl)- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), (1-Bromoethyl)benzene (ACI), (±)-(1-Bromoethyl)benzene, (±)-1-Bromo-1-phenylethane, (±)-1-Phenylethyl bromide, (α-Bromoethyl)benzene, 1-(1-Bromoethyl)benzene, 1-Bromo-1-phenylethane, 1-Phenethyl bromide, 1-Phenyl-1-bromoethane, 1-Phenylbromoethane, 1-Phenylethyl bromide, NSC 8052, α-Methylbenzyl bromide, α-Phenethyl bromide, α-Phenylethyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3 |
| LEDER | CC(Br)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1-bromoetylbenzen |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.06 |
| Formel vikt | 183.9888 |