Läs mer
(1-Bromoetyl)bensen, TRC
Produktkod. 30337403
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30337403 500 mg
1 options
Produktkod. 30337403 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB151411500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Bromoethyl)benzene
CAS 585-71-7
Molekylformel C8H9Br
Kvantitet 500 mg
Synonym Benzene, (1-bromoethyl)- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), (1-Bromoethyl)benzene (ACI), (±)-(1-Bromoethyl)benzene, (±)-1-Bromo-1-phenylethane, (±)-1-Phenylethyl bromide, (α-Bromoethyl)benzene, 1-(1-Bromoethyl)benzene, 1-Bromo-1-phenylethane, 1-Phenethyl bromide, 1-Phenyl-1-bromoethane, 1-Phenylbromoethane, 1-Phenylethyl bromide, NSC 8052, α-Methylbenzyl bromide, α-Phenethyl bromide, α-Phenylethyl bromide
InChI formel InChI=1S/C8H9Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
LEDER CC(Br)c1ccccc1
IUPAC-namn 1-bromoetylbenzen
Molekylvikt (g/mol) 185.06
Formel vikt 183.9888