Läs mer
1-Bromoheptane-1-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromoheptane-1-D |
| CAS | 38007-40-8 |
| Molekylformel | C7 D H14 Br |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Heptane-1-d, 1-bromo- (9 CI), 1-Bromoheptane-1-d1, 1-Bromoheptane-1-d, 1-Bromoheptane-1-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H15Br/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3/i7D |
| LEDER | [2 H]C(Br)CCCCCC |
| IUPAC-namn | 1-bromo-1-deuterioheptane |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.1042 |
| Formel vikt | 179.042 g/mol |
| Visa mer |