Läs mer
1-Bromoheptane-5,5,6,6,7,7,7-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromoheptane-5,5,6,6,7,7,7-D7 |
| CAS | 1219802-55-7 |
| Molekylformel | C7 D7 H8 Br |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 7-Bromoheptane-1,1,1,2,2,3,3-d7, 1-Bromoheptane-5,5,6,6,7,7,7-d7, 1-Bromoheptane-5,5,6,6,7,7,7-D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H15Br/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCBr |
| IUPAC-namn | 7-bromo-1,1,1,2,2,3,3-heptadeuterioheptane |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.1411 |
| Formel vikt | 185.0797 g/mol |
| Visa mer |