Läs mer
1-Bromoheptane-6,6,7,7,7-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromoheptane-6,6,7,7,7-D5 |
| CAS | 1219805-66-9 |
| Molekylformel | C7 D5 H10 Br |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 7-Bromoheptane-1,1,1,2,2-d5, 1-Bromoheptane-6,6,7,7,7-d5, 1-Bromoheptane-6,6,7,7,7-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H15Br/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCBr |
| IUPAC-namn | 7-bromo-1,1,1,2,2-pentadeuterioheptane |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.1288 |
| Formel vikt | 183.0671 g/mol |
| Visa mer |