Läs mer
1-bromheptan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11477916
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477916 5000 g 5000g
11467916 250 g 250g
11457916 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477916 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14031.0I
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 629-04-9 | C7H15Br | 179.10 g/mol
1-bromoheptan är ett viktigt prekursormaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1-bromoheptan är ett viktigt prekursormaterial och intermediär som används i organisk
syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Brandfarligt och oförenligt med oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-04-9
Molekylformel C7H15Br
Molekylvikt (g/mol) 179.10
MDL-nummer MFCD00000273
InChI-nyckel LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane
PubChem CID 12369
IUPAC-namn 1-bromheptan
LEDER CCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromoheptane
Smältpunkt -58°C
Densitet 1.139
Kokpunkt 179°C to 180°C
Flampunkt 60°C (140°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.4499
Kvantitet 5000 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1697160
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 179.11
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.