Läs mer
1-Bromoheptane, 99%
Produktkod. 10656754 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10656754 1 L Glasflaska 1 L
10020680 5 mL Glass bottle 5ml
10467670 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10656754 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107030010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 629-04-9 | C7H15Br | 179.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-04-9
Molekylformel C7H15Br
Molekylvikt (g/mol) 179.10
MDL-nummer MFCD00000273
InChI-nyckel LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane
PubChem CID 12369
IUPAC-namn 1-bromheptan
LEDER CCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromoheptane
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -58°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1400g/mL, 1.14
Kokpunkt 180°C
Flampunkt 60°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)6Br
Brytningsindex 1.4489 to 1.4509
Kvantitet 1 L
Beilstein 01, 155
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 179.1
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.