Läs mer
1-Bromoheptane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromoheptane |
| CAS | 629-04-9 |
| Molekylformel | C7H15Br |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1-Bromo-heptane, 1-Heptyl Bromide, Heptyl Bromide, NSC 7315, n-Heptyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15Br/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 1-bromoheptane |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.1 |
| Formel vikt | 178.0357 |