Läs mer
1 – bromohexadekan, 97 %
Produktkod. 10104510 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10104510 250 mL Glasflaska 250ml
10194500 1 L Glasflaska 1 L
11984491 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10104510 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215432500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-82-3 | C16H33Br | 305,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-82-3
Molekylformel C16H33Br
Molekylvikt (g/mol) 305.34
MDL-nummer MFCD00000230
InChI-nyckel HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexadecyl bromide, cetyl bromide, n-hexadecyl bromide, hexadecane, 1-bromo, 1-hexadecyl bromide, n-hexadecyl-1-bromide, bromohexadecane, unii-76gji7gvam, hexadecane, bromo, 76gji7gvam
PubChem CID 8213
IUPAC-namn 1-bromhexadekan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromohexadecane
Smältpunkt 17.3°C
Färg Amber till svart-brunt
Densitet 0.9990g/mL, 0.999
Kokpunkt 336.0°C
Flampunkt 177°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)15Br
Brytningsindex 1.4609 to 1.4629
Kvantitet 250 mL
Beilstein 01,172
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vikt 305.33
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.