Läs mer
1-bromohexadekan, 98 %
Produktkod. 11494180
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494180 25 g 25g
11422128 250 g 250g
11412128 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494180 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15147.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 112-82-3 | C16H33Br | 305,34 g/mol
1-Bromhexadekan används vid framställning av lösliga kolnano-lökar genom kovalent funktionalisering med hexadecylkedjor, som extraktionslösningsmedel vid bestämning av hormonstörande fenoler (EDP) i vattenprover genom ultraljudsassisterad emulgeringsmikroextraktionsmetod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-Bromhexadekan används vid framställning av lösliga kolnano-lökar genom kovalent funktionalisering
med hexadecylkedjor, som extraktionslösningsmedel vid bestämning av hormonstörande fenoler (EDP) i vattenprover genom ultraljudsassisterad emulgeringsmikroextraktionsmetod.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-82-3
Molekylformel C16H33Br
Molekylvikt (g/mol) 305.34
MDL-nummer MFCD00000230
InChI-nyckel HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexadecyl bromide, cetyl bromide, n-hexadecyl bromide, hexadecane, 1-bromo, 1-hexadecyl bromide, n-hexadecyl-1-bromide, bromohexadecane, unii-76gji7gvam, hexadecane, bromo, 76gji7gvam
PubChem CID 8213
IUPAC-namn 1-bromhexadekan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCBr
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Bromohexadecane
Smältpunkt 16 °C till 18 °C
Densitet 1
Kokpunkt 336 °C
Flampunkt 176 °C (348 °F)
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.462
Kvantitet 25 g
Beilstein 773989
Löslighetsinformation Svårt att blanda.
Formel vikt 305.35
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.