Läs mer
1-Bromhexadekan, TRC
Produktkod. 30331808
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30331808 25 g
1 options
Produktkod. 30331808 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68386025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromohexadecane
CAS 112-82-3
Molekylformel C16H33Br
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Hexadecyl Bromide, Cetyl Bromide, Hexadecyl Bromide, NSC 4193, Palmityl Bromide, n-Hexadecyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCBr
IUPAC-namn 1-bromohexadekan
Molekylvikt (g/mol) 305.34
Formel vikt 304.1766