Läs mer
1-Bromohexane-1,1,2,2-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromohexane-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 1219802-83-1 |
| Molekylformel | C6 D4 H9 Br |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1-Bromohexane-1,1,2,2-d4, 1-Bromohexane-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i5D2,6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])CCCC |
| IUPAC-namn | 1-bromo-1,1,2,2-tetradeuteriohexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.0961 |
| Formel vikt | 168.0452 g/mol |
| Visa mer |