missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Bromohexane-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d11, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromohexane-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-D11 |
| CAS | 2159-17-3 |
| Molekylformel | C6 D11 H2 Br |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Hexane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-d11, 6-bromo- (7 CI, 9 CI), 6-Bromohexane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-d11, 1-Bromohexane-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d11, 1-Bromohexane-d11, 1-Bromohexane-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-D11 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CBr |
| IUPAC-namn | 6-bromo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-undecadeuteriohexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.1392 |
| Formel vikt | 175.0891 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?