Läs mer
1-Bromohexane-4,4,5,5,6,6,6-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromohexane-4,4,5,5,6,6,6-D7 |
| CAS | 1276197-43-3 |
| Molekylformel | C6 D7 H6 Br |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 6-Bromohexane-1,1,1,2,2,3,3-d7, 1-Bromohexane-4,4,5,5,6,6,6-d7, 1-Bromohexane-d7, 1-Bromohexane-4,4,5,5,6,6,6-D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCBr |
| IUPAC-namn | 6-bromo-1,1,1,2,2,3,3-heptadeuteriohexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.1146 |
| Formel vikt | 171.064 g/mol |
| Visa mer |