Läs mer
1-bromohexan, 99 %
Produktkod. 11492158
Change view
Kvantitet:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
100g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492158 500 g 500g
11474180 100 g 100g
11402168 2500 g 2500g
11484180 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11492158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15166.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.02 SEK
    540.65 SEK / 500g
    Save 61.37 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
CAS: 111-25-1 | C6H13Br | 165,07 g/mol
1-Bromhexan används vid framställning av läkemedel och organiska kemikalier. Det är involverat i Grignard-reaktioner som ett alkyleringsmedel och i syntesen av bromcykliska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1-Bromhexan används vid framställning av läkemedel och organiska kemikalier. Det är involverat i Grignard-reaktioner som ett alkyleringsmedel och i syntesen av bromcykliska föreningar.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-25-1
Molekylformel C6H13Br
Molekylvikt (g/mol) 165.07
MDL-nummer MFCD00000271
InChI-nyckel MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl bromide, n-hexyl bromide, bromohexane, 1-hexyl bromide, hexane, 1-bromo, hexane, bromo, unii-wva0fax7ga, 1-bromo-hexane, pentane, bromomethyl, wva0fax7ga
PubChem CID 8101
IUPAC-namn 1-bromhexan
LEDER CCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromohexane
Smältpunkt -85 °C
Densitet 1.176
Kokpunkt 156 °C
Flampunkt 50 °C (122 °F)
Odör Trevligt
Brytningsindex 1.4475
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1731290
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 165.08
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.