Läs mer
1-Bromohexane-d13, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromohexane-D13 |
| CAS | 130131-94-1 |
| Molekylformel | C6 D13 Br |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Hexane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d13, 6-bromo- (9 CI, ACI), 6-Bromohexane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d13 (ACI), Perdeuterated 1-bromohexane, 1-Bromohexane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d13, 1-Bromohexane-d13, 1-Bromohexane-D13 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC-namn | 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecadeuteriohexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.1515 |
| Formel vikt | 177.1017 g/mol |
| Visa mer |