Läs mer
1-Bromohexane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15878600
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15878600 500 mL 500ml
15806300 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15878600 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8016030500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-25-1
Kvalitet Research
Molekylformel CH3(CH2)5Br
Molekylvikt (g/mol) 165.07
Specifikationer
Smältpunkt -85°C
Densitet 1.18 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00000271
Kvantitet 500 mL
Synonym 1-Bromohexane, Hexyl bromide, 1-Bromohexane