Läs mer
1-bromohexan, TRC
Produktkod. 30347492
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30347492 250 g
1 options
Produktkod. 30347492 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB683950250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromohexane
CAS 111-25-1
Molekylformel C6H13Br
Kvantitet 250 g
Synonym 1-Bromo-hexane, 1-Hexane bromide, 1-Hexylbromide, Hexyl bromide, NSC 71206, n-Hexyl bromide
InChI formel InChI=1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
LEDER CCCCCCBr
IUPAC-namn 1-bromohexan
Molekylvikt (g/mol) 165.07
Formel vikt 164.0201