Läs mer
1-Bromoisoquinolin-3-amine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10673795
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10673795 5 g Amber Glass Bottle 5g
10502462 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10334562 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10673795 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09943DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 13130-79-5
Molekylformel C9H7BrN2
Molekylvikt (g/mol) 223.073
MDL-nummer MFCD00102193
InChI-nyckel PSQUIUNIVDKHJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1-bromoisoquinoline, 1-bromo-3-isoquinolinamine, 1-bromoisoquinolin-3-ylamine, 1-bromo-3-isoquinolylamine, 3-amino-1-bromo-isoquinoline, 1-bromoisoquinoline-3-amine, acmc-1by0f, 1-bromo-3-aminoisoquinoline, 1-bromanylisoquinolin-3-amine, 3-isoquinolinamine, 1-bromo
PubChem CID 289845
IUPAC-namn 1-bromoisoquinolin-3-amine
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(N=C2Br)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromoisoquinolin-3-amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 223.07
Procent renhet 97%