Läs mer
1-Bromoisoquinoline, 95+%
Produktkod. 10320634 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10320634 5 g Glasflaska 5g
10415485 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10320634 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 392590050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1532-71-4 | C9H6BrN | 208.058 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1532-71-4
MDL-nummer MFCD00234478
InChI-nyckel YWWZASFPWWPUBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoquinoline, 1-bromo, 1-bromo-isoquinoline, bromoisoquinoline, zlchem 702, pubchem6211, acmc-1bqnj, 1-bromoisoquinoline, abbypharma ap-12-10888
PubChem CID 640963
IUPAC-namn 1-bromoisokinolin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromoisoquinoline
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 43.0°C to 47.0°C
Färg Brun till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95+%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H6BrN
Kvantitet 5 g
Molekylvikt (g/mol) 208.058
Formel vikt 208.05
Procent renhet ≥95%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bromoisoquinoline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.