Läs mer
1-brommetyl-2,2-difluorcyklopropan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15467247
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15467247 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15467247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34305.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 77613-65-1 | C4H5BrF2 | 170,985 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
CAS 77613-65-1
Kokpunkt 105 °C till 107 °C
Molekylformel C4H5BrF2
MDL-nummer MFCD06797749
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN1992
Synonym 1-bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane, 2-bromomethyl-1,1-difluorocyclopropane, 2,2-difluorocyclopropylmethyl bromide, 2,2-difluorocycloprop-1-yl methyl bromide, bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane, 1-bromomethyl-2,2-difluoro-cyclopropane, 2-brornomethyl-1,1-difluorocyclopropane, cyclopropane,2-bromomethyl-1,1-difluoro, cyclopropane, 2-bromomethyl-1,1-difluoro, 2-bromomethyl-1,1-bis fluoranyl cyclopropane
InChI-nyckel TUDJNSKRXIUOAJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1C(C1(F)F)CBr
IUPAC-namn 2-(brommetyl)-1,1-difluorcyklopropan
Molekylvikt (g/mol) 170.985
PubChem CID 2761402
Formel vikt 170.98
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.