Läs mer
1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene |
| CAS | 239087-07-1 |
| Molekylformel | C8H5BrF4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Fluoro-4-trifluoromethylbenzyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5BrF4/c9-4-5-1-2-6(3-7(5)10)8(11,12)13/h1-3H,4H2 |
| LEDER | BrCC1=C(F)C=C(C(F)(F)F)C=C1 |
| IUPAC-namn | 1-(bromomethyl)-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.02 |
| Formel vikt | 255.9511 |