Läs mer
1-(brommetyl)-2-nitrobensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene |
| CAS | 3958-60-9 |
| Molekylformel | C7H6BrNO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene, 2-Nitrobenzyl Bromide, NSC 95415, o-(Bromomethyl)nitrobenzene, o-Nitrobenzyl Bromide, alpha-Bromo-o-nitrotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccccc1CBr |
| IUPAC-namn | 1-(brommetyl)-2-nitrobensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.03 |
| Formel vikt | 214.9582 |