Läs mer
1-(brommetyl)-2-fenoxibensen, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10428413
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10428413 1 g 1g
10029142 250 mg 250mg
10022224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10428413 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49908DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 82657-72-5
Molekylformel C13H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 263.134
InChI-nyckel YQRIQBOWLXRKKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-2-phenoxybenzene, 2-phenoxybenzyl bromide, benzene, bromomethylphenoxy, acmc-20eqyy, 2-bromomethylphenyl phenyl ether, 1-bromomethyl-2-phenoxy-benzene, 2-bromomethyl-1-phenoxybenzene, 1-2-bromomethyl phenoxy benzene, 1-bromomethyl-2-phenyloxy benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-phenoxy
PubChem CID 22675469
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-2-fenoxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Bromomethyl)-2-phenoxybenzene
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 263.13
Procent renhet 97%