Läs mer
1-(brommetyl)-3-fenoxibensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10768645
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10768645 5 g 5g
10507273 250 mg 250mg
10021962 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10768645 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07329DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 51632-16-7
Molekylformel C13H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 263.134
InChI-nyckel UJUNUASMYSTBSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-3-phenoxybenzene, m-phenoxybenzyl bromide, 3-phenoxybenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-phenoxy, alpha-bromo-3-phenoxytoluene, 3-phenoxybenzylbromide, unii-gd31x56z15, 3-phenyloxybenzylbromide, m-bromomethyl phenyl phenyl ether, m-phenoxybenzylbromide
PubChem CID 94544
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-3-fenoxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Bromomethyl)-3-phenoxybenzene
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 263.13
Procent renhet 97%