Läs mer
1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene |
| CAS Min % | 97.0 |
| Densitet | 1.5720g/mL |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensglasflaska |
| Linjär formel | CH2BrC6H4OCF3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 255.03 |
| Procent renhet | 97% |