Läs mer
1-(Bromomethyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Bromomethyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene |
| CAS | 67033-41-4 |
| Molekylformel | C9H7OF4Br |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7BrF4O/c10-5-6-1-3-7(4-2-6)15-9(13,14)8(11)12/h1-4,8H,5H2 |
| LEDER | FC(F)C(F)(F)Oc1ccc(CBr)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(bromomethyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.04 |
| Formel vikt | 285.9616 |