Läs mer
1-(brommetyl)-4-klor-2-fluorbensen, Thermo Scientific™
Produktkod. 10059341
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10059341 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10059341 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM10077DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
CAS 71916-82-0
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H5BrClF
Kvantitet 1 g
Synonym 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluorobenzene, 4-chloro-2-fluorobenzyl bromide, 2-fluoro-4-chlorobenzyl bromide, 4-chloro-2-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-4-chloro-2-fluorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluoro, pubchem4897, 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluoro-benzene, acmc-209okn
InChI-nyckel UFCSSWZQROEFBZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CBr
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-4-klor-2-fluorbensen
Molekylvikt (g/mol) 223.469
PubChem CID 2736551
Formel vikt 223