Läs mer
1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-methoxybenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-methoxybenzene |
| CAS | 886498-51-7 |
| Molekylformel | C8H8BrFO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrFO/c1-11-8-4-7(10)3-2-6(8)5-9/h2-4H,5H2,1H3 |
| LEDER | COc1cc(F)ccc1CBr |
| IUPAC-namn | 1-(bromomethyl)-4-fluoro-2-methoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.05 |
| Formel vikt | 217.9743 |