Läs mer
1-(brommetyl)-4-fenoxibensen,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10642515
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10642515 250 mg 250mg
10154323 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10642515 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53708CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 36881-42-2
Molekylformel C13H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 263.134
MDL-nummer MFCD04038693
InChI-nyckel CPIGBCFBFZSCQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1514251
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-4-fenoxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Bromomethyl)-4-phenoxybenzene
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-bromomethyl-4-phenoxybenzene, 4-phenoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-phenoxy-benzene, benzene,1-bromomethyl-4-phenoxy, 4-phenyloxybenzylbromide, 4-bromomethyl-1-phenoxybenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-phenoxy
Formel vikt 263.13
Procent renhet 97%