Läs mer
1-(Bromomethyl)adamantane, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10509852
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10509852 1 g Amber Glass Bottle 1g
10396494 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10509852 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB13836DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 14651-42-4
Molekylformel C11H17Br
Molekylvikt (g/mol) 229.161
InChI-nyckel RLRBYCAVZBQANU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl adamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromomethyl, adamantanylbromomethane, 1-bromomethyl tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane, 3r,5s,7s-1-bromomethyl adamantane, pubchem21524, 1-adamantylmethylbromide, 1-bromoethyl adamantane, 1-adamantyl methyl bromide, 1s,3r,5s,7s-1-bromomethyl adamantane
PubChem CID 1416304
IUPAC-namn 1-(bromomethyl)adamantane
LEDER C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Bromomethyl)adamantane
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 229.16
Procent renhet 97%