Läs mer
1-(Bromomethyl)cyclopropane, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10205904
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10205904 1 g Amber Glass Bottle 1g
10080062 10 g Amber Glass Bottle 10g
10258242 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10205904 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RJF00467DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7051-34-5
Molekylformel C4H7Br
Molekylvikt (g/mol) 135.00
MDL-nummer MFCD00001306
InChI-nyckel AEILLAXRDHDKDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethyl cyclopropane, cyclopropylmethyl bromide, cyclopropane, bromomethyl, cyclopropyl bromo methane, 1-bromomethyl cyclopropane, bromocyclopropylmethane, cyclopropylmethylbromide, bromomethyl-cyclopropane, cyclopropyl methylbromide
PubChem CID 81503
LEDER BrCC1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Bromomethyl)cyclopropane
CAS Min % 95.0
Densitet 1.3800g/mL
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Linjär formel C3H5CH2Br
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn (bromomethyl)cyclopropane
Formel vikt 135
Procent renhet 95%