Läs mer
1-(brommetyl)isokinolinhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10650623
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10650623 1 g 1g
10461684 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10650623 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC05108DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 337508-56-2
Molekylformel C10H9Br2N
Molekylvikt (g/mol) 302.997
MDL-nummer MFCD03086096
InChI-nyckel RWSWRJTWPXSENX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl isoquinoline hydrobromide, 1-bromomethylisoquinoline hydrobromide, isoquinoline, 1-bromomethyl-, hydrobromide 1:1, 1-bromomethylisoquinoline hbr, 1-bromomethyl-isoquinolin hydrobromide, 1-bromomethyl-isoquinoline hydrobromide, isoquinoline, 1-bromomethyl-, hydrobromide
PubChem CID 2776245
IUPAC-namn 1-(brommetyl)isokinolin;hydrobromid
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2CBr.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 303
Procent renhet 97%