Läs mer
1-Bromonaphthalen-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromonaphthalen-2-ol |
| CAS | 573-97-7 |
| Molekylformel | C10H7BrO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Bromo-2-naphthalenol , 2-Naphthol, 1-bromo- (7CI, 8CI), 1-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 1-Bromo-2-naphthol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7BrO/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12/h1-6,12H |
| LEDER | BrC1=C(O)C=CC=2C=CC=CC21 |
| IUPAC-namn | 1-bromonaphthalen-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.07 |
| Formel vikt | 221.97 |