Läs mer
1 – bromonaftalen, 96 %
Produktkod. 10234420 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10234420 100 mL Glasflaska 100ml
10488050 500 mL Glasflaska 500ml
11984511 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10234420 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107151000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 90-11-9 | C10H7Br | 207,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-11-9 , 580-13-2
Molekylvikt (g/mol) 207.07
MDL-nummer MFCD00003868
InChI-nyckel DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthalene
PubChem CID 7001
IUPAC-namn 1-bromonaftalen
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromonaphthalene
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun-gul till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H7Br
Linjär formel C10H7Br
Brytningsindex 1,6560 till 1,6590 (20 °C, 589 nm)
Kvantitet 100 mL
Beilstein 05, 547
Merck Index 15, 1436
Formel vikt 207.07
Ångtryck 14,8 hPa vid 20 °C
Procent renhet ≥95 %
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bromonaphthalene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromonaphthalene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.