Läs mer
1-Bromonaphthalene, 97%
Produktkod. p-7021689
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11498086
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14122.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 90-11-9 | C10H7Br | 207.07 g/mol
1-Bromonaftalen används i organisk syntes och refraktometri av fetter. Det används vid framställning av N-arylimidazoler och diaryletrar. Det används för att bestämma brytningsindex för kristaller och vattenhalten i alkoholer. Det används vid framställning av glutationperoxidasliknande antioxidantaktivitet hos diaryldiselenider. Vidare fungerar det som ett lösningsmedel för exfoliering och dispergering av hexabensokoronen. Utöver detta används det som ett köldmedium och en lösningsmedelsmolekylviktssubstans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1-Bromonaftalen används i organisk syntes och refraktometri av fetter. Det används vid framställning av N-arylimidazoler och diaryletrar. Det används för att bestämma brytningsindex för kristaller och vattenhalten i alkoholer. Det används vid framställning av glutationperoxidasliknande antioxidantaktivitet hos diaryldiselenider. Vidare fungerar det som ett lösningsmedel för exfoliering och dispergering av hexabensokoronen. Utöver detta används det som ett köldmedium och en lösningsmedelsmolekylviktssubstans.
Löslighet
Blandbar med kloroform, etanol, eter, bensen och etylacetat. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-11-9
Molekylformel C10H7Br
Molekylvikt (g/mol) 207.07
MDL-nummer MFCD00003868
InChI-nyckel DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthalene
PubChem CID 7001
IUPAC-namn 1-bromonaftalen
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br
Specifica
Kemiskt namn eller material 1-Bromonaphthalene
Smältpunkt °C to 2°C to 0°C
Densitet 1.485
Kokpunkt 279°C to 281°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Analysprocentintervall 97%
Brytningsindex 1.657
Kvantitet 50 g
Beilstein 1906414
Merck Index 14,1425
Löslighetsinformation Miscible with chloroform,ethanol,ether,benzene and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Formel vikt 207.08
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromonaphthalene
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Consigli di prudenza
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1-Bromonaphthalene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato