Läs mer
1 – bromonaftalen, 97 %
Beskrivning
1-Bromonaftalen används i organisk syntes och refraktometri av fetter. Det används vid framställning av N-arylimidazoler och diaryletrar. Det används för att bestämma brytningsindex för kristaller och vattenhalten i alkoholer. Det används vid framställning av glutationperoxidasliknande antioxidantaktivitet hos diaryldiselenider. Vidare fungerar det som ett lösningsmedel för exfoliering och dispergering av hexabensokoronen. Utöver detta används det som ett köldmedium och en lösningsmedelsmolekylviktssubstans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-Bromonaftalen används i organisk syntes och refraktometri av fetter. Det används vid framställning av N-arylimidazoler och diaryletrar. Det används för att bestämma brytningsindex för kristaller och vattenhalten i alkoholer. Det används vid framställning av glutationperoxidasliknande antioxidantaktivitet hos diaryldiselenider. Vidare fungerar det som ett lösningsmedel för exfoliering och dispergering av hexabensokoronen. Utöver detta används det som ett köldmedium och en lösningsmedelsmolekylviktssubstans.
Löslighet
Blandbar med kloroform, etanol, eter, bensen och etylacetat. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromonaphthalene |
| Smältpunkt | °C till 2 °C till 0 °C |
| Densitet | 1.485 |
| Kokpunkt | 279 °C till 281 °C |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Brytningsindex | 1.657 |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 1906414 |
| Merck Index | 14,1425 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1-Bromonaphthalene
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromonaphthalene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.