Läs mer
1-Bromonaphthalene-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromonaphthalene-d7 |
| CAS | 37621-57-1 |
| Molekylformel | C10 2H7 Br |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(Br)c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.11 |
| Formel vikt | 213.0171 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |