Läs mer
1-Bromonaphthalene-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromonaphthalene-d7 |
| CAS | 37621-57-1 |
| Molekylformel | C10 2H7 Br |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Naphthalene-1,2,3,4,5,6,7-d7, 8-bromo- (9CI, ACI), 8-Bromonaphthalene-1,2,3,4,5,6,7-d7 (ACI), 1-Bromo(perdeuteronaphthalene), 1-Bromo-2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalene, 1-Bromonaphthalene-d7, 1-Bromonaphthalene-D7 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(Br)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.11 |
| Formel vikt | 213.0171 |