Läs mer
1-Bromonaphthalene, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10395260 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10395260 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 10395260 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/4550/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 90-11-9
Smältpunkt -1°C
Färg Yellow
Kokpunkt 279°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C10H7Br
MDL-nummer 3868
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 207.07g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bromonaphthalene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Naphthalene, 1-bromo-, Naphthalene, 2-bromo-