missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Bromonaphthalene, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15894181
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15894181 100 mL 100ml
15804191 500 mL 500ml
15814191 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15894181 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8062100100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 90-11-9
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 207.07

Specifikationer

Densitet 1.48 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 281°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00003868
Kvantitet 100 mL
Synonym 1-Bromonaphthalene, α-Naphthyl bromide, 1-Bromonaphthalene
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.