Läs mer
1-Bromonapthalen, TRC
Produktkod. 30332853
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30332853 10 g
1 options
Produktkod. 30332853 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68590010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromonapthalene
CAS 90-11-9
Molekylformel C10 H7 Br
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Naphthyl Bromide, NSC 6551, Naphthalen-1-yl Bromide, α-Bromonaphthalene, α-Naphthyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
LEDER Brc1cccc2ccccc12
IUPAC-namn 1-bromonaftalen
Molekylvikt (g/mol) 207.07
Formel vikt 205.9731