Läs mer
1-Bromononane-1,1,2,2-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromononane-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 284474-44-8 |
| Molekylformel | C9 D4 H15 Br |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Nonane-1,1,2,2-d4, 1-bromo- (9 CI), 1-Bromononane-1,1,2,2-d4, 1-Bromononane-1,1,2,2-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3/i8D2,9D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])CCCCCCC |
| IUPAC-namn | 1-bromo-1,1,2,2-tetradeuteriononane |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.1758 |
| Formel vikt | 210.0921 g/mol |
| Visa mer |