Läs mer
1-Bromononane-6,6,7,7-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromononane-6,6,7,7-D4 |
| CAS | 1219805-44-3 |
| Molekylformel | C9 D4 H15 Br |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 1-Bromononane-6,6,7,7-d4, 9-Bromononane-3,3,4,4-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CC)C([2 H])([2 H])CCCCCBr |
| IUPAC-namn | 1-bromo-6,6,7,7-tetradeuteriononane |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.1758 |
| Formel vikt | 210.0921 g/mol |
| Visa mer |