Läs mer
1-Bromononane-9,9,9-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromononane-9,9,9-D3 |
| CAS | 1219799-20-8 |
| Molekylformel | C9 D3 H16 Br |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Nonane-1,1,1-d3, 9-bromo- (ACI), 9-Bromononane-1,1,1-d3 (ACI), 1-Bromononane-9,9,9-d3, 1-Bromononane-9,9,9-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 9-bromo-1,1,1-trideuteriononane |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.1697 |
| Formel vikt | 209.0858 g/mol |
| Visa mer |